Learn More
Dräger™ Sensor XXS de cianuro de hidrógeno (HCN)
Sensor de repuesto XXS, para su uso con detectores multigases Pac 7000, X-am 5000 y X-am 5600.
Marca: Dräger™ 6810887
Detalles adicionales : Peso : 0.02520kg
Descripción
- Intervalo de medición: De 0 a 50 ppm
- Resolución: 0,1 ppm
- Garantía: 2 años
- Cianuro de hidrógeno (HCN)
Especificaciones
Cianuro de hidrógeno | |
Detectores multigases Pac 7000, X-am 5000, X-am 5600 | |
Sensor de repuesto |