Learn More
Dräger™ Sensor de repuesto XXS de sulfuro de hidrógeno (H2S)
Sensor de repuesto XXS, para su uso con detectores multigases Pac 7000, X-am 2000 y X-am 5000.
Marca: Dräger™ 6810883
Detalles adicionales : Peso : 0.02520kg
Descripción
- Intervalo de medición: De 0 a 100 ppm
- Resolución: 1 ppm
- Garantía: 2 años
- Sulfuro de hidrógeno (H2S)
Especificaciones
Sulfuro de hidrógeno | |
Detectores multigases Pac 7000, X-am 5000, X-am 5600 | |
Sensor de repuesto |