Learn More
Dräger™ Tubos de detección a corto plazo: Dióxido de carbono
Tubos del detector
Marca:  Dräger™ 6728521
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10629503
  • 322.00€ / paquete de 10
Edge
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
Detector tubes
Los tubos del detector de vidrio se han llenado con un material portador de reactivos inerte (gel de sílice, óxido de aluminio o silicato de aluminio) impregnado con un reactivo indicador. El reactivo produce una indicación colorimétrica en presencia de un gas, vapor o aerosol concreto. Las concentraciones se pueden leer directamente a partir del cambio de color en la escala impresa del tubo. Los tubos están sellados herméticamente. La mayoría tiene dos años de vida útil (si se almacenan a temperatura ambiente). Disponibles en paquetes de diez.
Nota: Algunas pruebas requieren un pretubo o tubo de comparación además del tubo del detector. Estos tubos se incluyen en caja de 10, lo que reduce el número de tubos del detector. El número real de tubos del detector se indican en los gráficos de pedidos.
Información de órdenes
Es posible que el intervalo de medición indicado sea mayor para algunos tubos de detección. Llame a Fisher Scientific™ al 1-800-772-6733 para obtener más información.
Especificaciones
Especificaciones
dióxido de carbono
De 100 a 3000
5 min
De 15° a 25 °C
23 mg/l
10
De 59° a 77 °F
Dióxido de carbono 100/a-p