Learn More
Dräger™ Tubos de detección a corto plazo: tubos de ácido clorhídrico
Para realizar mediciones puntuales para varios gases y vapores
234.00€ - 281.00€
Productos 3
Código de producto Marca Componentes medidos Intervalo de medición Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Componentes medidos Intervalo de medición Precio Cantidad y disponibilidad  
10296771
Ver documentos
Dräger™
CH29501
Ácido clorhídrico 1/a De 1 a 10 ppm
253.76€
paquete de 10
10788914
Ver documentos
Dräger™
6728181
Ácido clorhídrico 50/a De 50 a 5000 ppm
234.00€
paquete de 10
10252581
Ver documentos
Dräger™
8101681
Ácido hidroclórico, Ácido nítrico 1/a De 1 a 10 ppm
281.00€
paquete de 10
Descripción
Descripción
  • Vial de vidrio
  • Muestra de 100 ml de aire aspirado a través del tubo con la bomba de fuelle Drager Accuro™
  1. Es posible que el intervalo de medición indicado sea mayor para algunos tubos de detección.Llame a Fisher Scientific™ al 1-800-772-6733 para obtener más información.
  2. Certificado por el Instituto de equipo de seguridad (SEI).
Documentos
Product Certifications
Título del producto
Dräger™ Tubos de detección a corto plazo: tubos de ácido clorhídrico