Learn More
Dräger™ Tubos de detección a corto plazo: tubos de hidrógeno
Descripción
- Vial de vidrio
- Muestra de 100 ml de aire aspirado a través del tubo con la bomba de fuelle Drager Accuro™
Información de órdenes
Es posible que el intervalo de medición indicado sea mayor para algunos tubos de detección. Llame a Fisher Scientific™ al 1-800-772-6733 para obtener más información.
Especificaciones
Especificaciones
| Componentes medidos | Fluoruro de hidrógeno 1,5/b (gas o vapor) |
| Intervalo de medición | 15 ppm |
| Cantidad | 10/Caja |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Hydrogen Fluoride 1.5/b
- Atención
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H312-Nocivo en contacto con la piel.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.