Learn More
Dräger™ Tubos de detección a corto plazo: tubos de monoestireno
Marca: Dräger™ 6723301
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Es posible que el intervalo de medición indicado sea mayor para algunos tubos de detección.Llame a Fisher Scientific™ al 1-800-772-6733 para obtener más información.
- Certificado por el Instituto de equipo de seguridad (SEI).
Especificaciones
Monoestireno 10/a | |
De 10 a 200 ppm | |
10 | |
De 59° a 95 °F |
Menos de 15 mg/l | |
15 | |
3 min | |
De 15° a 35 °C |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
Palabra de advertencia
Clasificación
Indicaciones de peligro
- drager tubes styrene
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H312-Nocivo en contacto con la piel.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.