Learn More
Dräger™ Tubos de detección a corto plazo: sulfuro de hidrógeno
Click to view available options
Componentes medidos:
Sulfuro de hidrógeno 0,5/a
Sulfuro de hidrógeno 1/d
Sulfuro de hidrógeno 100/a
Sulfuro de hidrógeno 5/b
Intervalo de medición:
De 0,5 a 15 ppm / De 5 a 150 ppm
De 1 a 200 ppm
De 100 a 2000 ppm
De 5 a 60 ppm
Förpackningsstorlek
paquete de 10
Specifikationer
Specifikationer
| Componentes medidos | Sulfuro de hidrógeno 0,5/a |
| Rango de humedad | De 3 a 30 mg/l |
| Intervalo de medición | De 0,5 a 15 ppm / De 5 a 150 ppm |
| N.º de carreras | 10 |
| Cantidad | 10 |
| Tiempo de respuesta | 6 min |
| Intervalo de temperatura (imperial) | De 32° a 104 °F |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De 0 °C a 40 °C |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering