Learn More
Dräger™ Tubos de detección a corto plazo: sulfuro de hidrógeno
Código de producto. p-4909645
Click to view available options
Componentes medidos:
Sulfuro de hidrógeno 0,5/a
Sulfuro de hidrógeno 1/d
Sulfuro de hidrógeno 100/a
Sulfuro de hidrógeno 5/b
Intervalo de medición:
De 0,5 a 15 ppm / De 5 a 150 ppm
De 1 a 200 ppm
De 100 a 2000 ppm
De 5 a 60 ppm
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. 10558741
Marca: Dräger™ 8101831
Especificaciones
Componentes medidos Sulfuro de hidrógeno 1/d
Rango de humedad 40 mg/l
Intervalo de medición De 1 a 200 ppm
N.º de carreras 1/10
Cantidad 10
Tiempo de respuesta 6 min
Intervalo de temperatura (imperial) De 35,6° a 104 °F
Intervalo de temperatura (métrico) De 2° a 40 °C