Learn More
Dräger™ Respiradores de media máscara X-plore™ 3300
Los respiradores de media máscara X-plore™, fabricados con material de TPE suave, ofrecen un diseño innovador y moderno para garantizar una respiración fácil y cómoda.
Marca: Dräger™ R55331
Detalles adicionales : Peso : 0.16200kg
Descripción
- Diseño de máscara de bajo perfil moderno
- Amplio campo de visión y espacio para utilizar fácilmente viseras y protecciones
- Se puede usar cómodamente bajo cascos y viseras
- Compacta, ligera y formada por piezas
- Sistema de correa suave, ligero y flexible
- El arnés de cabeza Flexi-Fit se ajusta a los contornos de la cabeza sin presión ni enredamiento del cabello
- El innovador sistema de correa transversal X-Guided garantiza una distribución uniforme del peso y un sellado uniforme
- Conector de bayoneta de 2 puntos con marcas para la inserción del filtro
- El cierre de nariz flexible se ajusta de forma segura con gafas de seguridad
- Tecnología de moldeo por inserción, superficie lisa
- Fácil de desmontar, limpiar y volver a montar
Especificaciones
AS NZS 1716 | |
NIOSH 42 CFR Parte 84 | |
Azul | |
Respirador de media mascarilla | |
X-plore™ Filtros y cartuchos de bayoneta |
EN 140 | |
Bayoneta | |
Elastómero termoplástico | |
S | |
R55331 |