Learn More
BRAND™ Bureta de repuesto™ AR-GLAS™
Tienda Brand Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10 ml
15 ml
50 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Fabricación de AR-GLAS™
- Para el uso con buretas automáticas
- Dr. Patrón de Dr. Schilling
- Parte trasera estilo Schellbach
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 15 ml |
| Longitud (métrico) | 330 mm |
| Para utilizar con (equipo) | Buretas automáticas |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Tipo | Bureta automática |