Learn More
Hirschmann™ Buretas automáticas, de conformidad con Dr. Schilling
Click to view available options
Capacidad (métrico):
5 ml
10 ml
15 ml
25 ml
50 ml
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Descripción
- Con tira Schellbach
- Graduación azul
- Bureta de flujo rápido
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 50 ml |
| Material | Vidrio |
| Graduaciones | 0,1 ml |
| Incluye | Frascos de LDPE |
| Báscula | Azul |
| Tolerancia | ±0,1 ml |
| Tipo | Bureta Schilling |
| Certificaciones/conformidad | Certificado DKD |