Learn More
Cytiva Esponja Dacron, grosor = 6 mm
Tienda Cytiva Productos
Click to view available options
Grosor (métrico):
0,6 cm
Tamaño de la unidad:
3 PCS
Descripción
Información de órdenes
- Dimensiones: 3,54 x 4,13 pulg (9 x 10,5cm)
- Grosor: 0,25 in (6 mm)
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (equipo) | Unidad de electroforesis en gel vertical Mini |
| Tipo | Esponja de transferencia |
| Grosor (imperial) | 0,23 in |
| Grosor (métrico) | 0,6 cm |
Título del producto
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction