Learn More
Thermo Scientific™ Solución de sonda fluorescente DRAQ5™ (5 mM)
Click to view available options
Cantidad:
50 μl
200 μl
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
200 microlitros
50 microlitros
Descripción
Tinción de células fijas o vivas con la sonda fluorescente Thermo Scientific™ DRAQ5, una tinción de ADN rojo lejano.
Los ensayos de fluorescencia celulares, como la citometría de flujo, ELISA en célula, la microscopía de fluorescencia y la adquisición de imágenes de alto contenido requieren una etiqueta fluorescente para identificar las células individuales. Cuando se utilizan varias sondas fluorescentes para detectar objetivos o actividades celulares diferentes, cada sonda debe tener un espectro fluorescente distinto de las otras sondas. Las sondas de unión de ADN en azul fluorescente, Hoechst y DAPI, se utilizan frecuentemente; sin embargo, dichas sondas no se pueden utilizar cuando no se dispone de iluminación UV o se emplean otras sondas fluorescentes emisoras de luz azul. Por lo tanto, las sondas nucleares que emiten en un color distinto del azul son útiles para la identificación y el conteo celular, así como para la determinación del contenido de ADN y la morfología nuclear.
- Debido a su excitación y emisión rojo lejano, la sonda fluorescente DRAQ5 se puede multiplexar con muchos otros fluoróforos y es ideal para células que expresan proteínas de fusión de proteína fluorescente verde (GFP)
- Compatible con muchos protocolos existentes a través de una amplia gama de plataformas de instrumentación.
- Emite en la región de rojo lejano, es lipofílica y cruza las membranas celulares y nucleares de tejidos y células vivas y fijas para una tinción rápida del ADN.
- Esta tinción es soluble en agua, se suministra lista para su uso y no requiere de ARNasa, lisis celular o un paso de lavado, de manera que resulta compatible con la automatización.
- Como la tinción de ADN es estequiométrica, la sonda fluorescente DRAQ5 puede emplearse para el análisis de contenido de ADN en estudios de proliferación celular.
Especificaciones
Especificaciones
| Permeabilidad celular | Penetra en la célula |
| Color | Rojo |
| Contenido y almacenamiento | Almacenar a 4°C. |
| Descripción | Solución de sonda fluorescente DRAQ5™ (5 mM) |
| Método de detección | Fluorescente |
| Para utilizar con (aplicación) | Adquisición de imágenes de células |
| Para utilizar con (equipo) | Microscopio de fluorescencia, Instrumentos de alto contenido |
| Tipo de producto | Solución de sonda fluorescente |
| Tipo de colorante | Permeabilidad celular |
| Emission | 681 nm |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- DRAQ5 Fluorescent Probe Solution (5 mM)
- Atención
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P405-Guardar bajo llave.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
- MIXTURE LIST-Contém: 1,5-bis{[2-(di-methylamino) ethyl]amino}-4, 8-dihydroxyanthracene-9,10-dione