Learn More
Thermo Scientific™ Solución de sonda fluorescente DRAQ5™ (5 mM)
Tiña células fijas o vivas con esta tinción de ADN rojo lejano.
Marca: Thermo Scientific™ 62252
1834.65 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "22915" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : CAS : 9048-46-8 Peso : 0.01000kg Transport : UN number : 2810 Chem class : 6.1 Pack group : III
Descripción
Tinción de células fijas o vivas con la sonda fluorescente Thermo Scientific™ DRAQ5, una tinción de ADN rojo lejano.
Los ensayos de fluorescencia celulares, como la citometría de flujo, ELISA en célula, la microscopía de fluorescencia y la adquisición de imágenes de alto contenido requieren una etiqueta fluorescente para identificar las células individuales. Cuando se utilizan varias sondas fluorescentes para detectar objetivos o actividades celulares diferentes, cada sonda debe tener un espectro fluorescente distinto de las otras sondas. Las sondas de unión de ADN en azul fluorescente, Hoechst y DAPI, se utilizan frecuentemente; sin embargo, dichas sondas no se pueden utilizar cuando no se dispone de iluminación UV o se emplean otras sondas fluorescentes emisoras de luz azul. Por lo tanto, las sondas nucleares que emiten en un color distinto del azul son útiles para la identificación y el conteo celular, así como para la determinación del contenido de ADN y la morfología nuclear.- Debido a su excitación y emisión rojo lejano, la sonda fluorescente DRAQ5 se puede multiplexar con muchos otros fluoróforos y es ideal para células que expresan proteínas de fusión de proteína fluorescente verde (GFP)
- Compatible con muchos protocolos existentes a través de una amplia gama de plataformas de instrumentación.
- Emite en la región de rojo lejano, es lipofílica y cruza las membranas celulares y nucleares de tejidos y células vivas y fijas para una tinción rápida del ADN.
- Esta tinción es soluble en agua, se suministra lista para su uso y no requiere de ARNasa, lisis celular o un paso de lavado, de manera que resulta compatible con la automatización.
- Como la tinción de ADN es estequiométrica, la sonda fluorescente DRAQ5 puede emplearse para el análisis de contenido de ADN en estudios de proliferación celular.
Especificaciones
Permeabilidad celular | |
Almacenar a 4°C. | |
Fluorescencia | |
Microscopio de fluorescencia, Instrumentos de alto contenido | |
Permeabilidad celular | |
647 nm | |
Pierce™ | |
1 mL | |
Núcleo, citosol, citoplasma |
Rojo | |
Solución de sonda fluorescente DRAQ5™ (5 mM) | |
Adquisición de imágenes de células | |
Solución de sonda fluorescente | |
681 nm | |
Líquido | |
> 99% | |
soluble en concentraciones de trabajo en agua y tampones habituales |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.