Learn More
Equip Labo™ Armario con cajón
Click to view available options
Dimensiones (Pr x An x Al):
45 x 53 x 72 cm
45 x 84 x 72 cm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Muebles sobre ruedas
- Colocados bajo de mesas de trabajo
- Muebles con puertas o cajones
- 54 o 84 cm de ancho
- Armario con panel de melamina blanco mate
- Altura interna de los cajones: 8,5cm
- Armario con 3 cajones
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Armario con cajón |
| Color | Blanco |
| Tipo de cabina | Armario con cajón |
| Fondo (métrico) | 45 cm |
| Dimensiones (Pr x An x Al) | 45 x 53 x 72 cm |
| Altura (métrico) | 72 cm |
| N.º de cajones | 3 |
| Garantía | 12 meses |
| Anchura (métrico) | 54 cm |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction