Learn More
Equip Labo™ Armario con cajón
Código de producto. 12661872
Click to view available options
Dimensiones (Pr x An x Al):
45 x 53 x 72 cm
45 x 84 x 72 cm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 12661872
Marca: Equip Labo™ 8615
Este armario de paneles de melamina blanco mate, fuerte y resistente con una anchura de 54 o 84 cm es ideal para su uso en entornos de laboratorio, científicos y de investigación.
  • Muebles sobre ruedas
  • Colocados bajo de mesas de trabajo
  • Muebles con puertas o cajones
  • 54 o 84 cm de ancho
  • Armario con panel de melamina blanco mate
  • Altura interna de los cajones: 8,5cm
  • Armario con 3 cajones
Especificaciones
Tipo de producto Armario con cajón
Color Blanco
Tipo de cabina Armario con cajón
Fondo (métrico) 45 cm
Dimensiones (Pr x An x Al) 45 x 84 x 72 cm
Altura (métrico) 72 cm
N.º de cajones 3
Garantía 12 meses
Anchura (métrico) 84 cm