missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Olympus™ Tubo accesorio de dibujo, SZX
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Microscopios SZX
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Relación de intensidad de la luz: 50 % observación, 50 % dibujo.
- Rango de enfoque: 200 mm (distancias de trabajo de 250 a 450 mm).
- Aumento intermedio: 1X
- Aumento del dibujo: 6,3 aumentos totales en el mando de zoom/10
(con base estándar, objetivo 1X y ocular 10X) - Tamaño del dibujo: 138 mm de diám.
(con base estándar, objetivo 1X y ocular 10X).
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (equipo) | Microscopios SZX |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido