Learn More
Thermo Scientific™ DreamTaq Green PCR Master Mix (2X) Promotion
Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Cantidad:
4 x 1.25 mL
20 x 1.25mL
N.º de reacciones:
200
1000
Tamaño de la unidad:
1000 reacciones
200 reacciones
Descripción
- DreamTaq DNA Pol,
- dNTPs,
- Green buffer, density reagent and dyes for direct loading,
- supplied with Water,
- Nuclease free
Especificaciones
Especificaciones
| Concentración | 2X |
| Cantidad | 4 x 1.25 mL |
| Para utilizar con (aplicación) | Standard PCR, RT-PCR, Genotyping, Cloning |
| N.º de reacciones | 200 |