Learn More
Thermo Scientific™ Mezcla maestra para PCR DreamTaq™ Hot Start
La ADN polimerasa Thermo Scientific DreamTaq Hot Start es el producto elegido cuando se necesita una amplificación uniforme y sólida con unos pasos de optimización mínimos
Marca:  Thermo Scientific™ K9022
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15606164
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Explore más ofertas especiales
Includes: Mezcla maestra para PCR DreamTaq Hot Start Green, 2X; agua, sin nucleasas
Descripción
Descripción
Thermo Scientific DreamTaq Hot Start PCR Master Mix, available in colorless and green formats, is a ready-to-use 2X reaction mix that includes DreamTaq Hot Start DNA Polymerase, DreamTaq Buffer, magnesium, and dNTPs.
La ADN polimerasa Thermo Scientific™ DreamTaq™ Hot Start es una ADN polimerasa Taq de inicio en caliente mejorada que garantiza una mayor especificidad, sensibilidad y rendimiento de la PCR en comparación con las ADN polimerasas Taq de inicio en caliente convencionales. La ADN polimerasa DreamTaq Hot Start utiliza la inhibición a base de anticuerpos de la actividad de la ADN polimerasa a temperaturas ambientales, lo que evita la amplificación de productos no específicos antes del paso de amplificación.
Mejores resultados de reacción: 
  • Mayor rendimiento de los amplicones objetivo a partir de pequeñas cantidades de molde.
  • Mayor especificidad de reacción gracias a la fiable tecnología de inicio en caliente.
  • Amplia gama de longitudes de amplicones; amplificación rutinaria de fragmentos de ADN genómico de hasta 6 kb.
Comodidad mejorada:
  • Preparación de la reacción a temperatura ambiente
  • Optimización minimizada de la concentración de Mg2+ y de las temperaturas de recocido del cebador gracias al tampón de reacción optimizado.  
  • Flujo de trabajo simplificado y pasos de pipeteo minimizados con el formato de mezcla maestra 2X.  
Tamaño del amplicón (ADN complejo): 6 kb
Fidelidad (comparado con Taq): 1X
Recommended Storage
Store at -20C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Contiene:
• 20 × 1,25 ml de mezcla maestra para PCR DreamTaq Hot Start Green (2X)
• 20 × 1,25 ml de agua sin nucleasas
Almacenar entre - 5 y - 30 °C.
ADN polimerasa DreamTaq
Hielo húmedo o seco
2X
1000 Reactions
Mezcla maestra o SuperMix
Bajo
Estándar
Hot-start PCR
Inicio en caliente integrado
3'-A
Green