Learn More
Thermo Scientific™ Mezcla maestra para PCR DreamTaq™ Hot Start
La ADN polimerasa Thermo Scientific DreamTaq Hot Start es el producto elegido cuando se necesita una amplificación uniforme y sólida con unos pasos de optimización mínimos
Marca: Thermo Scientific™ K9021
Includes: Mezcla maestra para PCR DreamTaq Hot Start Green, 2X; agua, sin nucleasas
Descripción
Thermo Scientific DreamTaq Hot Start PCR Master Mix, available in colorless and green formats, is a ready-to-use 2X reaction mix that includes DreamTaq Hot Start DNA Polymerase, DreamTaq Buffer, magnesium, and dNTPs.
La ADN polimerasa Thermo Scientific™ DreamTaq™ Hot Start es una ADN polimerasa Taq de inicio en caliente mejorada que garantiza una mayor especificidad, sensibilidad y rendimiento de la PCR en comparación con las ADN polimerasas Taq de inicio en caliente convencionales. La ADN polimerasa DreamTaq Hot Start utiliza la inhibición a base de anticuerpos de la actividad de la ADN polimerasa a temperaturas ambientales, lo que evita la amplificación de productos no específicos antes del paso de amplificación.Mejores resultados de reacción:
- Mayor rendimiento de los amplicones objetivo a partir de pequeñas cantidades de molde.
- Mayor especificidad de reacción gracias a la fiable tecnología de inicio en caliente.
- Amplia gama de longitudes de amplicones; amplificación rutinaria de fragmentos de ADN genómico de hasta 6 kb.
Comodidad mejorada:
- Preparación de la reacción a temperatura ambiente
- Optimización minimizada de la concentración de Mg2+ y de las temperaturas de recocido del cebador gracias al tampón de reacción optimizado.
- Flujo de trabajo simplificado y pasos de pipeteo minimizados con el formato de mezcla maestra 2X.
Fidelidad (comparado con Taq): 1X
Recommended Storage
Store at -20C.
Especificaciones
Contiene: • 4 × 1,25 ml de mezcla maestra para PCR DreamTaq Hot Start Green (2X) • 4 × 1,25 ml de agua sin nucleasas Almacenar entre - 5 y - 30 °C. |
|
ADN polimerasa DreamTaq | |
Hielo húmedo o seco | |
2X | |
200 reacciones | |
Mezcla maestra o SuperMix |
Bajo | |
Estándar | |
Hot-start PCR | |
Inicio en caliente integrado | |
3'-A | |
Green |