Learn More
Thermo Scientific™ Mezcla maestra para PCR DreamTaq (2X)
Código de producto. 11816843 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Color:
Colorless
Green
Cantidad:
200 reacciones
4 x 1.25 ml
20 x 1.25 mL
Tamaño de la unidad:
1000 RXN
1000 reacciones
200 reacciones
Código de producto. Color Cantidad unitSize
11816843 Green 20 x 1.25 mL 1000 reacciones
11896833 Colorless 4 x 1.25 ml 200 reacciones
15797516 Colorless 20 x 1.25 mL 1000 reacciones
11806843 Colorless 20 x 1.25 mL 1000 RXN
11813933 Green 200 reacciones 200 reacciones
5 options
Código de producto. 11816843
Marca: Thermo Scientific™ K1082
Obtenga una mayor sensibilidad, productos de reacción en cadena de la polimerasa (PCR) más duraderos y mejores niveles de rendimiento en todas las aplicaciones de PCR estándar con esta ADN polimerasa Taq mejorada.
La DNA polimerasa DreamTaq es una polimerasa Taq mejorada, optimizada para aplicaciones de PCR de alto rendimiento. Garantiza una mayor sensibilidad, productos de reacción en cadena de la polimerasa (PCR) más duraderos y mejores niveles de rendimiento en comparación con la ADN polimerasa Taq. DreamTaq DNA Polymerase utiliza la misma configuración de reacción y condiciones de ciclado que Taq DNA polymerase convencional. No es necesaria una amplia optimización de las condiciones de reacción. Se suministra con un tampón DreamTaq optimizado, que incluye 20 mM MgCl2.
La mezcla maestra DreamTaq PCR Master Mix (2X) es una solución lista para su uso con ADN polimerasa DreamTaq, tampón DreamTaq optimizado, MgCl2, y dNTPs. Con esta fórmula premezclada se ahorra tiempo y se reduce la contaminación, gracias a la reducción de pasos de pipeteo necesarios para la preparación de la PCR. La mezcla maestra mantiene todas las características de la ADN polimerasa DreamTaq. Permite una amplificación sólida de hasta 6 kb de ADN genómico y hasta 20 kb de ADN vírico.
Características destacadas
  • Carga directa de productos de PCR en gel
  • Alta producción y alta sensibilidad de la PCR
  • Amplificación de objetivos grandes de hasta 6 kb de ADN genómico y hasta 20 kb de ADN vírico
  • Sólida amplificación con optimización mínima
  • Incorpora nucleótidos modificados, pero no incluye 2'-desoxiuridina 5'-trifosfato (dUTP)
Aplicaciones
  • Amplificación de PCR rutinaria de fragmentos de ADN de hasta 6 kb
  • Genotipado
  • PCR de alto rendimiento
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración 2X
Contenido y almacenamiento Contiene:
• 20 × 1,25 ml de mezcla maestra para PCR DreamTaq Green (2X), que incluye ADN polimerasa DreamTaq, tampón DreamTaq Green 2X, dNTP y 4 mM de MgCl2
• 20 × 1,25 ml de agua sin nucleasas
Almacenar a -20 °C.
GC-Rich PCR Performance Bajo
Polimerasa ADN polimerasa DreamTaq
Velocidad de reacción Estándar
Cantidad 20 x 1.25 mL
Condiciones de envío Dry Ice
Para utilizar con (aplicación) Standard PCR
Fidelidad (frente a Taq) 1 X
Inicio en caliente No
N.º de reacciones 1000 reacciones
Sobrante 3'-A
Formato de reacción Mezcla maestra o SuperMix
Color Green