Descripción
La DNA polimerasa DreamTaq es una polimerasa Taq mejorada, optimizada para aplicaciones de PCR de alto rendimiento. Garantiza una mayor sensibilidad, productos de reacción en cadena de la polimerasa (PCR) más duraderos y mejores niveles de rendimiento en comparación con la ADN polimerasa Taq. DreamTaq DNA Polymerase utiliza la misma configuración de reacción y condiciones de ciclado que Taq DNA polymerase convencional. No es necesaria una amplia optimización de las condiciones de reacción. Se suministra con un tampón DreamTaq optimizado, que incluye 20 mM MgCl2.
La mezcla maestra DreamTaq PCR Master Mix (2X) es una solución lista para su uso con ADN polimerasa DreamTaq, tampón DreamTaq optimizado, MgCl2, y dNTPs. Con esta fórmula premezclada se ahorra tiempo y se reduce la contaminación, gracias a la reducción de pasos de pipeteo necesarios para la preparación de la PCR. La mezcla maestra mantiene todas las características de la ADN polimerasa DreamTaq. Permite una amplificación sólida de hasta 6 kb de ADN genómico y hasta 20 kb de ADN vírico.
Características destacadas
- Sólida amplificación con optimización mínima
- Alta producción de productos de PCR
- Mayor sensibilidad en comparación con ADN polimerasa Taq convencional
- Amplificación de objetivos grandes de hasta 6 kb de ADN genómico y hasta 20 kb de ADN vírico
- Incorpora nucleótidos modificados, pero no incluye 2'-desoxiuridina 5'-trifosfato (dUTP)
Especificaciones
Especificaciones
| Concentración | 5 U/μL |
| Contenido y almacenamiento | Contiene: • 4 × 1,25 ml de mezcla maestra para PCR DreamTaq (2X), que incluye ADN polimerasa DreamTaq, tampón DreamTaq 2X, dNTP y 4 mM de MgCl2 • 4 × 1,25 ml de agua sin nucleasas Almacenar a -20 °C. |
| GC-Rich PCR Performance | Bajo |
| Polimerasa | ADN polimerasa DreamTaq |
| Velocidad de reacción | Estándar |
| Cantidad | 4 x 1.25 ml |
| Condiciones de envío | Dry Ice |
| Para utilizar con (aplicación) | Standard PCR |
| Fidelidad (frente a Taq) | 1 X |
| Inicio en caliente | No |
| Mostrar más |