Learn More
Applied Biosystems™ dRhodamine Dye Terminator Ready Reaction Cycle Sequencing Kit
The dRhodamine Terminator Cycle Sequencing Kit provides optimized dRhodamine dideoxy terminator chemistries for decreased background noise in a wide array sequencing applications.
1854.00€ - 14950.00€
Especificaciones
Formato | Placa de 96 pocillos, tiras de 8 pocillos |
---|---|
Para utilizar con (equipo) | Analizador genético 310, analizador genético 3130xl, ABI PRISM™ 377, GeneAmp 2700, GeneAmp 9600, GeneAmp 9700, GeneAmp™ 2400, analizador genético 3130 |
Para utilizar con (aplicación) | Secuenciación estándar |
Tipo de producto | Kit de secuenciación |
Técnica | Secuenciación por terminador de colorante fluorescente |
Código de producto | Marca | Descripción | Para utilizar con (aplicación) | Para utilizar con (equipo) | N.º de reacciones | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Para utilizar con (aplicación) | Para utilizar con (equipo) | N.º de reacciones | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
15869736
|
Applied Biosystems™
403044 |
Kit de secuenciación de ciclo de reacción preparado para terminador dRhodamine, 100 rxns, tiras de 8 pocillos, placa de 96 pocillos, para analizador genético 310, analizador genético 3130 | Secuenciación estándar | Analizador genético 310, analizador genético 3130xl, ABI PRISM™ 377, GeneAmp 2700, GeneAmp 9600, GeneAmp 9700, GeneAmp™ 2400, analizador genético 3130 | 100 |
1854.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |
15879736
|
Applied Biosystems™
403045 |
Kit de secuenciación de ciclo de reacción preparado para terminador dRhodamine, 1000 rxns, tiras de 8 pocillos, placa de 96 pocillos, para analizador genético 310, analizador genético 3130 | Secuenciación estándar | Analizador genético 310, analizador genético 3130xl, ABI PRISM™ 377, GeneAmp 2700, GeneAmp 9600, GeneAmp 9700, GeneAmp™ 2400, analizador genético 3130 | 1000 |
14950.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |
Descripción
- Increase your signal-to-noise ratio
- Simplify workflows with easy-to-clean-up chemistries
- Get optimized chemistry for sequencing templates with homo-polymers (AA's, TT's, etc.)
- Obtain clean signal, even peak patterns, and minimal mobility shifts with improved dye terminators
- Reduce spectrum overlap with narrow dye emission spectra
Especificaciones
Placa de 96 pocillos, tiras de 8 pocillos | |
Secuenciación estándar | |
Secuenciación por terminador de colorante fluorescente |
Analizador genético 310, analizador genético 3130xl, ABI PRISM™ 377, GeneAmp 2700, GeneAmp 9600, GeneAmp 9700, GeneAmp™ 2400, analizador genético 3130 | |
Kit de secuenciación | |
ADN monocatenario, ADN plasmídico (≤15Kb), amplíconos de PCR |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.