Learn More
Cole-Parmer™ BH-250 Series Dry-Block Heater
Click to view available options
Intervalo de temperatura (métrico):
Ambient +5° to 100°C
Ambiente +5 °C a 100 °C
Ambiente +5 °C a 200 °C
Ambiente hasta 100 °C
de 200 °C
N.º de bloques:
2
3
Tipo de controlador:
Digital
Digital, RS-232; 200 °C
Digital, Twin Control, 100°C
Descripción
- Calentadores de precisión con excelente precisión de temperatura
- La gama versátil de termobloques intercambiables funciona con muchos tamaños tubos y placas de muestras
- Tome menos espacio de almacenamiento—peso ligero y la superficie plana-superior permite unidades que se apilarán cuando no se utilicen
- Conecte el calentador al ordenador mediante una conexión RS-232
- Funcionamiento del VAC 230
Especificaciones
Especificaciones
Tipo de controlador | Digital, RS-232; 200 °C |
Admite | Sample Tubes and Plates |
Intervalo de temperatura (métrico) | de 200 °C |
Tipo | Calentador Dri Block™ |
N.º de bloques | 3 |
Tensión | 230 V |
Título del producto
Cole-Parmer™ BH-250 Series Dry-Block Heater >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido