Learn More
Thermo Scientific™ Patrones de tamaño de partículas Dri-Cal™
Utilice patrones de tamaño de partículas Thermo Scientific™ Dri-Cal™ para calibrar el tamaño de las partículas y para contar instrumentos que requieran partículas en polvo.
Marca:  Thermo Scientific™ DC-10
Detalles adicionales : Peso : 0.00100kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11868283
  • 925.00€ / 1 g
Fecha estimada de envío: 18-03-2025
para ver el stock
Descripción
Descripción
Utilice patrones de tamaño de partículas Thermo Scientific™ Dri-Cal™ para calibrar el tamaño de las partículas y para contar instrumentos que requieran partículas en polvo.
Características:
  • Cómodamente envasados en viales con punta de cuentagotas en cantidades de 1 gramo, lo que permite al usuario dispensar las partículas directamente en la cámara de muestreo; no aptos para la dispersión en medios líquidos
  • Poseen un certificado de calibración y trazabilidad al NIST™, que incluye una descripción del método de calibración y de su incertidumbre, así como un cuadro de las propiedades químicas y físicas
  • Se incluye una hoja de datos de seguridad de materiales con instrucciones de manipulación y eliminación
  • Con número de lote para el servicio de asistencia y el servicio técnico
Especificaciones
Especificaciones
Puede contener una cantidad mínima de dispersantes
Almacenar a temperatura ambiente en un entorno seco. Guarde el producto en posición vertical con el frasco bien cerrado. Se recomienda protección respiratoria contra el polvo.
Usado para calibrar el tamaño de partículas y contar la instrumentación que requieren las partículas secas para medir los medios secos.
Calibración de contadores de partículas en seco
Patrón de tamaño de partículas
1,05 g/cm³
1,59 a 589 nm (25 °C)
Producto estable durante un mínimo de 24 meses
100 % de sólidos
Microesferas de poliestireno teñido seco (DVB)
Blanco
Poliestireno-divinilbenceno (PS-DVB)
Certificado de calibración y trazabilidad
1 g
s = 0,9 µm, 9,2 % CV
10 μm