Learn More
Drierite, con indicador, malla de 8, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 10276750
Drierite, con indicador, malla de 8, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10276750
500 g, Frasco de vidrio
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2 kg
5 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
Código de producto. 10276750
Marca: Thermo Scientific Acros 219095000
Solicitar formato a granel o personalizado
Drierita, CaO4S, número CAS-7778-18-9, 7646-79-9, 5 kg, 39,09 %, 0,68 %, CHEBI:31346, 3,25 %, azul, 01,107, 136.13, palabra de señal GHS:Peligro
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Adsorbente, indicador
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7778-18-9, 7646-79-9
Fórmula molecular CaO4S
Peso molecular (g/mol) 136.13
Número MDL MFCD00010912
Clave InChI OSGAYBCDTDRGGQ-UHFFFAOYSA-L
PubChem CID 24497
ChEBI CHEBI:31346
SMILES [Ca++].[O-]S([O-])(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Drierite™
Nombre de nota With indicator, 8 Mesh
Color Azul
Forma física Granular
Cantidad 500 g
Fieser 01,107
Índice Merck 15, 1708
Envase Frasco de vidrio
Información de solubilidad SiO2 and insolubles: 0.58%
R2O 0.29%
Nombre IUPAC sulfato de calcio
Formula Weight (peso de la fórmula) 136.13
Mostrar más Mostrar menos
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Título del producto
Drierite, con indicador, malla de 8, Thermo Scientific Chemicals >