Learn More
Drierite, regular (CaSO4;), malla de -6, apta para laboratorio, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15403017
Change view
Click to view available options
Cantidad:
2270 g
Tamaño de la unidad:
2270 g
15403017 2270 g 2270 g
1 options
Código de producto. 15403017
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 089750.=A
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Drierite
Color White
Forma física Granular
CAS 7778-18-9
Cantidad 2270 g
Fórmula molecular CaO4S
Número MDL MFCD00010912
Olor Odorless
Información de solubilidad Soluble aq. soln..
Clave InChI OSGAYBCDTDRGGQ-UHFFFAOYSA-L
SMILES [Ca++].[O-]S([O-])(=O)=O
Sensibilidad Hygroscopic
Nombre IUPAC sulfato de calcio
Peso molecular (g/mol) 136.13
PubChem CID 24497
ChEBI CHEBI:31346
Grado Laboratorio