Learn More
Drierita™, sin indicador, malla 4, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-4510049 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2 kg
10 kg
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
10 Kg
2 Kg
500 g
Código de producto. 10721881
Marca: Thermo Scientific Acros 219035000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7778-18-9 | CaO4S | 136.13 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Adsorbente, indicador
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7778-18-9
Fórmula molecular CaO4S
Peso molecular (g/mol) 136.13
Número MDL MFCD00010912
Clave InChI OSGAYBCDTDRGGQ-UHFFFAOYSA-L
PubChem CID 24497
ChEBI CHEBI:31346
SMILES [Ca++].[O-]S([O-])(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Drierite™
Punto de fusión 1450.0°C
Forma física Granular
Cantidad 500 g
Envase Frasco de vidrio
Información de solubilidad Solubility in water: ca. 0.25g/L (20°C). Other solubilities: insoluble in organic liquids, slightly soluble in glycerol
Nombre IUPAC sulfato de calcio
Formula Weight (peso de la fórmula) 136.14