Learn More
Drierita™, sin indicador, malla 8, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 10185130
Drierita™, sin indicador, malla 8, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10185130
2 kg, Frasco de plástico
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Cantidad:
500 g
2 kg
10 kg
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Código de producto. 10185130
Marca: Thermo Scientific Acros 219050020
Solicitar formato a granel o personalizado
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Adsorbente, indicador
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7778-18-9
Fórmula molecular CaO4S
Peso molecular (g/mol) 136.13
Número MDL MFCD00010912
Clave InChI OSGAYBCDTDRGGQ-UHFFFAOYSA-L
PubChem CID 24497
ChEBI CHEBI:31346
SMILES [Ca++].[O-]S([O-])(=O)=O
Spécification
Nombre del producto químico o material Drierite™
Punto de fusión 1450.0°C
Forma física Granular
Cantidad 2 kg
Envase Frasco de plástico
Información de solubilidad Solubility in water: ca. 0.25g/L (20°C). Other solubilities: insoluble in organic liquids, slightly soluble in glycerol
Nombre IUPAC calcio; sulfato
Formula Weight (peso de la fórmula) 136.14
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteA0469054 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha31/01/2025 Catalog Number219050100,219050020,219055000
Número de loteA0469055 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha13/01/2025 Catalog Number219050100,219050020,219055000
Número de loteA0464644 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha23/07/2024 Catalog Number219050100,219050020,219055000
Número de loteA0464643 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha23/07/2024 Catalog Number219050100,219050020,219055000
Número de loteA0449338 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha12/01/2024 Catalog Number219050100,219050020,219055000
Identifiant produit
  • Drierite]TS, without indicator
RUO – Research Use Only
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Drierita™, sin indicador, malla 8, Thermo Scientific Chemicals >
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis