Learn More
Buerkle™ Broca para Buerkle™ Mole
™ La broca de Buerkle para Buerkle Mole™ está especialmente diseñada para propiedades muy específicas del suelo.
Marca: Buerkle™ 5350-1015
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Arcilla y tierra húmeda
- Con paneles laterales estrechos para una mínima fricción/resistencia al suelo. Como los suelos húmedos suelen ser muy cohesivos, el suelo todavía se adhiere al pedacito muy bien.
- Arena
- Con amplios paneles laterales y por lo tanto una gran capacidad de retención para la arena.
- Arena gruesa
- Con paneles laterales extra amplios que encintan aún más de la broca para que incluso los suelos arenosos gruesos y los suelos muy secos sean retenidos.
- Combinación
- Conserva suelos fuertemente cohesivos y menos cohesivos.
- Riverside
- Muy adecuado para la perforación en suelos duros, incrustados y suelos mezclados con grava fina. Los detritos de perforación se proyectan desde la propia broca, de modo que la fricción se reduce considerablemente.
- Perforador de grava
- Con unas palas ligeramente redondeadas y oblicuas que se tiran hacia abajo en la grava. Las piedras presentes se sujetan entre los lados del taladro. El material más fino del suelo (arena gruesa con grava fina) se retiene en la broca.
- Recogedor de piedras
- El recogedor de piedras se utiliza para recoger y eliminar piedras que impiden el muestreo adecuado con una de las otras brocas.
Especificaciones
Broca para taladros | |
Paneles laterales estrechos | |
Muestreador de taladro de topo |
Equipo para el tomamuestras de barrenos | |
Para suelos arcillosos y húmedos |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Viewing 1-4 of
Título del producto
Buerkle™ Broca para Buerkle™ Mole > Para suelos arcillosos y húmedos
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido