Learn More
Buerkle™ Broca para Buerkle™ Mole
™ La broca de Buerkle para Buerkle Mole™ está especialmente diseñada para propiedades muy específicas del suelo.
299.00€ - 574.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Broca para taladros |
---|---|
Descripción | Equipo para el tomamuestras de barrenos |
Para utilizar con (equipo) | Muestreador de taladro de topo |
Código de producto | Marca | Para utilizar con (aplicación) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Para utilizar con (aplicación) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
10391224
|
Buerkle™
5350-1015 |
Para suelos arcillosos y húmedos |
299.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
10095713
|
Buerkle™
5350-1025 |
Para arena gruesa |
510.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
10107503
|
Buerkle™
5350-1045 |
Para recoger y quitar piedras |
574.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
10571925
|
Buerkle™
5350-1030 |
Para suelos de combinación |
303.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
10637674
|
Buerkle™
5350-1040 |
Para grava |
382.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
10035673
|
Buerkle™
5350-1020 |
Para arena |
369.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
10443015
|
Buerkle™
5350-1035 |
Para suelos de riberas de río |
442.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
Descripción
- Arcilla y tierra húmeda
- Con paneles laterales estrechos para una mínima fricción/resistencia al suelo. Como los suelos húmedos suelen ser muy cohesivos, el suelo todavía se adhiere al pedacito muy bien.
- Arena
- Con amplios paneles laterales y por lo tanto una gran capacidad de retención para la arena.
- Arena gruesa
- Con paneles laterales extra amplios que encintan aún más de la broca para que incluso los suelos arenosos gruesos y los suelos muy secos sean retenidos.
- Combinación
- Conserva suelos fuertemente cohesivos y menos cohesivos.
- Riverside
- Muy adecuado para la perforación en suelos duros, incrustados y suelos mezclados con grava fina. Los detritos de perforación se proyectan desde la propia broca, de modo que la fricción se reduce considerablemente.
- Perforador de grava
- Con unas palas ligeramente redondeadas y oblicuas que se tiran hacia abajo en la grava. Las piedras presentes se sujetan entre los lados del taladro. El material más fino del suelo (arena gruesa con grava fina) se retiene en la broca.
- Recogedor de piedras
- El recogedor de piedras se utiliza para recoger y eliminar piedras que impiden el muestreo adecuado con una de las otras brocas.
Especificaciones
Broca para taladros | |
Equipo para el tomamuestras de barrenos | |
Muestreador de taladro de topo |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Buerkle™ Broca para Buerkle™ Mole