Learn More
Thermo Scientific™ μDrop™ and μDrop Duo Plates
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
Las placas Thermo Scientific™ μDrop™ y μDrop™ Duo son herramientas ideales para mediciones de concentración de bajo volumen fotométrico (2-10 μl) rápidas y sencillas de ADN, ARN, muestras de proteínas o barrido espectral. El área de bajo volumen está diseñada para utilizarse con pipeta de 8 canales para un pipeteo rápido y preciso de varias muestras. Las placas también contienen un área separada para la medición de cubetas. Las placas μDrop son compatibles con los lectores de microplacas Thermo Scientific Varioskan™ LUX, Multiskan™ Sky y Multiskan SkyHigh. El intuitivo software Thermo Scientific SkanIt™ y la interfaz de usuario Multiskan SkyHigh ofrecen protocolos de medición listos para usar para la medición y el análisis rápidos de muestras.
- Intervalo de detección de ADN bicatenario desde unos pocos microgramos hasta unos pocos miligramos por milímetro.
- Hasta 16 posiciones de muestra (placa µDrop) o 32 (placa µDrop Duo) para ofrecer una medición rápida y sencilla de volúmenes de muestra de hasta 2 μl
- Compatible con pipetas de ocho canales que permiten la adición de muestra
- Fácil de limpiar después de la medición
- Ranura de medición para cubetas rectangulares.
- Interfaz de usuario Multiskan SkyHigh lista para usar y protocolos de software SkanIt para análisis de ácidos nucleicos y proteínas
- Compatible con lectores de microplacas Multiskan Sky, Multiskan SkyHigh y Varioskan LUX
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Placa μDrop Duo |
| Para utilizar con (equipo) | Varioskan LUX, Multiskan Sky, Multiskan SkyHigh |
| Tipos de placas | Placa μDrop Duo |
| Capacidad (métrico) | De 2 a 10 μl (función de bajo volumen) |
| Para utilizar con (aplicación) | Medición de la concentración de ácidos nucleicos y proteínas |
| N.º de posiciones | 32 |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.