Learn More
Kautex™ Tapón con cuentagotas
Código de producto. 15951421
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Frasco de 10, 20 y 30 mL
Frasco de 1000 y 2000 mL
Frasco de 50, 100 y 200 mL
Frasco de 500 ml
Diámetro (métrico):
14mm
18 mm
25 mm
28 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
paquete de 100
Código de producto. 15951421
Marca: Kautex™ 2000072101
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Cierre frascos de LDPE de cuello estrecho con el tapón cuentagotas y boquilla Kautex™ para frascos de LPDE de cuello estrecho. Los frascos y tapones están envasados de forma conjunta como una sola unidad para simplificar los pedidos
  • Color: natural
  • LPDE
  • El cuentagotas incluye boquilla
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Natural
Incluye Boquilla
Tamaño de rosca (métrico) 00 mm
Acabado del cuello 00 mm
Tipo de producto Tapón con cuentagotas
Para utilizar con (equipo) Frasco de 50, 100 y 200 mL
Diámetro (métrico) 18 mm