Learn More
DWK Life Sciences Frasco cuentagotas, ámbar, vidrio sodocálcico, con pipeta de vidrio esmerilado, completo con perilla Código de producto.: 11756958
En stock
Añadir a la cesta
DWK Life Sciences Frasco cuentagotas, ámbar, vidrio sodocálcico, con pipeta de vidrio esmerilado, completo con perilla
Código de producto. 11756958 Tienda DWK Life Sciences Productos
50 ml
Click to view available options
Capacidad (métrico):
50 ml
100 ml
Código de producto. 11756958
Marca: DWK Life Sciences 232701765
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Frasco cuentagotas de vidrio sodocálcico ámbar.
Los frascos cuentagotas son adecuados para líquidos que deben dispensarse en pequeñas cantidades, especialmente gota a gota. El frasco de vidrio ámbar proporciona protección contra la luz para los reactivos fotosensibles. Se suministra con una perilla y una pipeta de vidrio transparente esmerilado. Hay disponibles pipetas transparente y perillas de caucho natural de repuesto.
  • El frasco de vidrio ámbar proporciona protección contra la luz para los reactivos fotosensibles
  • Pipeta de vidrio transparente con junta esmerilada estándar
  • Cierre hermético gracias a su junta cónica esmerilada estándar
  • Perilla de caucho natural
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 50 ml
Descripción Del borosilicato 3.3
Para utilizar con (aplicación) Almacenamiento y dispensación de líquidos y reactivos fotosensibles
Material Vidrio sodocálcico
Cantidad 10/paq.
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Título del producto
DWK Life Sciences Frasco cuentagotas, ámbar, vidrio sodocálcico, con pipeta de vidrio esmerilado, completo con perilla >