Learn More
BRAND™ Frascos cuentagotas ámbar con pipeta
Tienda Brand Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
50 ml
100 ml
Descripción
- Fabricado con vidrio de sodo-cálcico ámbar
- Incluye pipeta cuentagotas y perilla de caucho
Especificaciones
Especificaciones
Capacidad (métrico) | 50 ml |
Color | Ámbar |
Material | Vidrio sodocálcico |
Closure Included | Sí |
Altura (métrico) | 130 mm |
Material del cierre | Caucho |
Diámetro (métrico) | 45 mm |
Tipo de tapón | Tope de junta esmerilada con perilla de caucho |
Título del producto
BRAND™ Frascos cuentagotas ámbar con pipeta >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido