Learn More
Justrite™ Armario de almacenamiento de bidones vertical para dos bidones
Marca:  Justrite™ 8991001
Código de producto. 12943425
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
2 puertas, manual, con estante extraíble y ajustable, de acero con capacidad para bomba o embudo, amarillo, 1651 mm × 1499 mm × 864 mm (An × F × Al), 2 × 200 l