Learn More
Kimble Chase™ Tubos capilares de vidrio de borosilicato Drummond Microcaps
Click to view available options
Capacidad (métrico):
0,5 μl
1 μl
25 μl
50 μl
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Longitud (métrico):
32 mm
65 mm
100 mm
Descripción
Tubos capilares de vidrio de borosilicato Kimble Chase Drummond Microcaps, Capacidad: 0,5 μL, Longitud: 32 mm; cantidad: 100/paquete
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 1 μl |
| Cantidad | 100/paquete |
| Tipo | Tubo capilar |
| Para utilizar con (equipo) | Para aplicadores de muestras de TLC |
| Incluye | 1 conjunto de soporte de perilla de vidrio |