Learn More
Drummond™ Controlador de pipetas portátil original Pipe-Aid™
Código de producto. p-46931 Tienda Cole-Parmer Productos
Click to view available options
Tensión:
220 V
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 11714819
Marca: Drummond™ 0789732
This item is not returnable. View return policy
Regulatory: This product is under eco-contribution tax.
Convenient alternative to mouth pipetting in the laboratory.
  • El mecanismo de control de volumen fácil de usar permite la entrada y administración precisas de líquidos
  • La válvula de retención protege contra la entrada accidental de líquido en el mango
  • Puede usarse con pipetas de vidrio o plástico
  • Componentes esterilizables en autoclave
Order Info
Póngase en contacto con el representante del servicio de atención al cliente de Fisher Scientific para obtener las piezas de repuesto disponibles.
Certifications
CE, versión europea
Specifications
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Tipo Dispensador/pipeteador portátil
Para utilizar con (aplicación) Pipeteo de laboratorio
Para utilizar con (equipo) Pipetas de vidrio o plástico
Incluye Controlador de pipeta, pieza nasal de TC
Tensión 220 V
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.