Learn More
Thermo Scientific™ Agua de peptona tamponada en Dry-Bags™
Simplifique la preparación de medios en laboratorios alimentarios con este medio deshidratado de gran calidad en un práctico formato de bolsa; solo hay que abrir, llenar y dispensar, lo que ahorra un tiempo muy valioso en el laboratorio.
820.00€ - 1065.00€
Especificaciones
Color | Transparente, amarillo claro |
---|---|
Contenido y almacenamiento | De 10 °C a 30 °C |
Descripción | Agua de peptona tamponada |
Cantidad | 10/paq. |
Producción | 20 l |
Código de producto | Marca | Formato | Producción | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Formato | Producción | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
12650299
|
Thermo Scientific™
DB0509M |
Dry-Bags™, sin filtro | 20 l |
1065.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
13285459
|
Thermo Scientific™
DB0509W |
Dry-Bags™, sin filtro | 20 l |
820.00€
paquete de 10 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
Ahorre tiempo en la preparación de medios y diluyentes para pruebas de microbiología alimentaria usando agua de peptona tamponada en Thermo Scientific™ Dry-Bags™. Los medios irradiados se suministran en bolsas de plástico transparentes y ligeras: solo hay que añadir agua y el medio estará listo para su uso. Cada bolsa tiene una capacidad aproximada de 20 l de medio, que pueden dispensarse a través del tubo de salida.
Utilice el agua de peptona tamponada para la preparación como medio de enriquecimiento previo, antes del enriquecimiento selectivo para el aislamiento de salmonela en alimentos. También proporciona las condiciones para la reanimación de las células que han sufrido lesiones por los procesos de conservación de alimentos.- Preparación rápida y sencilla: solo tiene que añadir agua desionizada a través del filtro de esterilización a cada Dry-Bag y estará lista para usarse en unos minutos. También puede añadirse agua preesterilizada en condiciones asépticas.
- Transporte ligero: no es necesario pesar ni esterilizar el medio, por lo que se reduce en gran medida el trabajo de los departamentos de preparación de medios y se hace un menor uso del equipo.
- No es necesario manejar material de vidrio ni pesar medios de cultivo, ni tampoco añadir reactivos suplementarios: las bolsas vacías pueden desecharse junto con los residuos normales de laboratorio.
- Todos los lotes disponen de un certificado de calidad para reducir el número de controles de calidad por el usuario.
- Las Dry-Bags se adaptan fácilmente a los flujos de trabajo y al equipamiento de los laboratorios, como los diluidores automatizados.
- Las Dry-Bags son sencillas de llenar y dispensar; solo es necesaria una formación mínima.
- Las Dry-Bags se suministran en prácticos paquetes de cinco o diez unidades, ocupan poco espacio en comparación con los medios preparados y pueden prepararse cuando se desee.
Especificaciones
Transparente, amarillo claro | |
Agua de peptona tamponada | |
20 l |
De 10 °C a 30 °C | |
10/paq. |
Seguridad y manipulación
missing translation for 'shelfLife' : 2 años