Learn More
Thermo Scientific™ Agua de peptona tamponada (ISO) en Dry-Bags™
Código de producto. 11419858
Click to view available options
Formato:
Dry-Bags™, sin filtro
Producción:
20 l
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. 11419858
Marca: Thermo Scientific™ DB1049W
Edge
Simplifique la preparación de medios en laboratorios alimentarios con este medio deshidratado de gran calidad en un práctico formato de bolsa; solo hay que abrir, llenar y dispensar, lo que ahorra un tiempo muy valioso en el laboratorio.
Ahorre tiempo en la preparación de medios y diluyentes para pruebas de microbiología alimentaria usando agua de peptona tamponada (ISO) en Dry-Bags™ Thermo Scientific™ . Los medios irradiados se suministran en bolsas de plástico transparentes y ligeras: solo hay que añadir agua y el medio estará listo para su uso. Cada bolsa tiene una capacidad aproximada de 20 l de medio, que pueden dispensarse a través del tubo de salida.
Utilice el agua de peptona tamponada (ISO) como un medio de enriquecimiento previo no selectivo para el aislamiento de especies de Salmonella en alimentos y muestras asociadas. Como la salmonela puede estar presente en pequeñas cantidades o dañada subletalmente, el enriquecimiento previo da tiempo a las células para repararse y multiplicarse antes de introducirlas en un cultivo selectivo, mejorando de esta forma las posibilidades de recuperación a partir de la muestra.
Prácticas
  • Preparación rápida y sencilla: solo tiene que añadir agua desionizada a través del filtro de esterilización a cada Dry-Bag y estará lista para usarse en unos minutos. También puede añadirse agua preesterilizada en condiciones asépticas.
Rentables
  • Transporte ligero: no es necesario pesar ni esterilizar el medio, por lo que se reduce en gran medida el trabajo de los departamentos de preparación de medios y se hace un menor uso del equipo.
Seguras
  • No es necesario manejar material de vidrio ni pesar medios de cultivo, ni tampoco añadir reactivos suplementarios: las bolsas vacías pueden desecharse junto con los residuos normales de laboratorio.
Calidad garantizada
  • Todos los lotes disponen de un certificado de calidad para reducir el número de controles de calidad por el usuario.
Flujo de trabajo
  • Las Dry-Bags se adaptan fácilmente a los flujos de trabajo y al equipamiento de los laboratorios, como los diluidores automatizados.
Fácil de utilizar
  • Las Dry-Bags son sencillas de llenar y dispensar; solo es necesaria una formación mínima.
Ahorra espacio
  • Las Dry-Bags se suministran en prácticos paquetes de cinco o diez unidades, ocupan poco espacio en comparación con los medios preparados y pueden prepararse cuando se desee.
El medio rehidratado de las Dry-Bags puede almacenarse durante 3 días a temperatura ambiente (lejos de fuentes de luz intensa) y estas están disponibles con filtros adjuntos para mayor comodidad o sin filtros como opción más económica. Para las Dry-Bags suministradas sin filtros, hay disponibles filtros reutilizables y esterilizables en autoclave (DB0200A). Para mayor comodidad, se recomienda llenar las Dry-Bags con la bomba peristáltica Thermo Scientific (DB2000A o DB3000A) y dispensarlas con el diluidor automático Thermo Scientific (DB4000A).
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific, que combina potentes productos de prueba manuales, semiautomáticos y completamente automatizados y una amplia línea de productos de diagnóstico y medios para ofrecer una solución integral a fin de proporcionar rápidamente los productos que necesita y los resultados de calidad de los que depende su laboratorio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Transparente, incoloro - Amarillo claro
Contenido y almacenamiento De 10 °C a 30 °C
Descripción Agua de peptona tamponada (ISO) en Dry-Bags
Formato Dry-Bags™, sin filtro
Tipo de producto Medio de enriquecimiento previo
Cantidad 10/paq.
Producción 20 l