Learn More
Thermo Scientific™ Caldo Fraser media concentración en DryBags™
Simplifique la preparación de medios en laboratorios alimentarios con este medio deshidratado de gran calidad en un práctico formato de bolsa; solo hay que abrir, llenar y dispensar, lo que ahorra un tiempo muy valioso en el laboratorio.
Marca: Thermo Scientific™ DB0895L
1351.96 EUR hasta el 2025-01-31
Use el código promocional "23894" para aplicar la oferta.
Descripción
Ahorre tiempo en preparar a granel diluyentes y medios para pruebas de microbiología alimentaria usando caldo Fraser media concentración en Thermo Scientific™ Dry-Bags™. Los medios irradiados se suministran en bolsas de plástico transparentes y ligeras: solo hay que añadir agua y el medio estará listo para su uso. Cada bolsa tiene una capacidad aproximada de 20 l de medio, que pueden dispensarse a través del tubo de salida.
- Preparación rápida y sencilla: solo tiene que añadir agua desionizada a través del filtro de esterilización a cada Dry-Bag y estará lista para usarse en unos minutos. También puede añadirse agua preesterilizada en condiciones asépticas.
- Transporte ligero: no es necesario pesar ni esterilizar el medio, por lo que se reduce en gran medida el trabajo de los departamentos de preparación de medios y se hace un menor uso del equipo.
- No es necesario manejar material de vidrio ni pesar medios de cultivo, ni tampoco añadir reactivos suplementarios: las bolsas vacías pueden desecharse junto con los residuos normales de laboratorio.
- Todos los lotes disponen de un certificado de calidad para reducir el número de controles de calidad por el usuario.
- Las Dry-Bags se adaptan fácilmente a los flujos de trabajo y al equipamiento de los laboratorios, como los diluidores automatizados.
- Las Dry-Bags son sencillas de llenar y dispensar; solo es necesaria una formación mínima.
- Las Dry-Bags se suministran en prácticos paquetes de cinco o diez unidades, ocupan poco espacio en comparación con los medios preparados y pueden prepararse cuando se desee.
Especificaciones
Límpido, amarillo | |
Caldo Fraser semiconcentrado en Dry-Bags | |
Medios de cultivo deshidratados | |
20 l |
De 10 °C a 30 °C | |
Dry-Bags™, sin filtro | |
5/paq. |