Learn More
Thermo Scientific™ Diluyente de recuperación máxima (MRD) Dry-Bags ™
Simplifique la preparación de medios en laboratorios alimentarios con este medio deshidratado de gran calidad en un práctico formato de bolsa; solo hay que abrir, llenar y dispensar, lo que ahorra un tiempo muy valioso en el laboratorio.
1265.00€
Especificaciones
Color | Transparente, sin color |
---|---|
Contenido y almacenamiento | De 10 °C a 30 °C |
Descripción | Diluyente de recuperación máxima (MRD) Dry-Bags |
Tipo de producto | Medios de cultivo deshidratados |
Cantidad | 10/paq. |
Código de producto | Marca | Formato | Producción | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Formato | Producción | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
12660299
|
Thermo Scientific™
DB0733M |
Dry-Bags™, sin filtro | 20 l |
1265.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
Ahorre tiempo en la preparación de medios y diluyentes a granel para pruebas de microbiología alimentaria usando diluyente de recuperación máxima (MRD) Thermo Scientific™ Dry-Bags™. Los medios irradiados se suministran en bolsas de plástico transparentes y ligeras: solo hay que añadir agua y el medio estará listo para su uso. Cada bolsa tiene una capacidad aproximada de 20 l de medio, que pueden dispensarse a través del tubo de salida.
Utilice diluyente de recuperación máxima (MRD) como un medio que combina el efecto protector de la peptona en la solución de dilución con el apoyo osmótico de la solución salina fisiológica. La baja concentración de peptona no causa multiplicación de los microorganismos en 45 minutos (a 20-25 °C) de la dilución de la muestra. La fuerza isotónica del diluyente garantiza la recuperación de microorganismos de variados orígenes que pueden ser vulnerables en agua destilada o suspensiones acuosas.- Preparación rápida y sencilla: solo tiene que añadir agua desionizada a través del filtro de esterilización a cada Dry-Bag y estará lista para usarse en unos minutos. También puede añadirse agua preesterilizada en condiciones asépticas.
- Transporte ligero: no es necesario pesar ni esterilizar el medio, por lo que se reduce en gran medida el trabajo de los departamentos de preparación de medios y se hace un menor uso del equipo.
- No es necesario manejar material de vidrio ni pesar medios de cultivo, ni tampoco añadir reactivos suplementarios: las bolsas vacías pueden desecharse junto con los residuos normales de laboratorio.
- Todos los lotes disponen de un certificado de calidad para reducir el número de controles de calidad por el usuario.
- Las Dry-Bags se adaptan fácilmente a los flujos de trabajo y al equipamiento de los laboratorios, como los diluidores automatizados.
- Las Dry-Bags son fáciles de llenar y dispensar, solo es necesaria una formación mínima.
- Las Dry-Bags se suministran en prácticos paquetes de cinco o diez, ocupan poco espacio en comparación con los medios preparados y pueden prepararse como se desee.
Especificaciones
Transparente, sin color | |
Diluyente de recuperación máxima (MRD) Dry-Bags | |
10/paq. |
De 10 °C a 30 °C | |
Medios de cultivo deshidratados | |
20 l |
Seguridad y manipulación
missing translation for 'shelfLife' : 2 años