Learn More
IKA™ Dry Block Heater 3
![GREENER_CHOICE](/content/dam/fishersci/glyphs/green_glyph.png)
Click to view available options
Requisitos eléctricos:
De 220 a 240/115/100 V, 50/60 Hz
Especificaciones
Intervalo de temperatura (métrico) | Temperatura ambiente de hasta 120 °C |
Tipo | Baño seco/bloque |
N.º de bloques | 3 |
Temporizador | Sí |
Anchura (métrico) | 151 mm |
Altura (métrico) | 73 mm |
Requisitos eléctricos | De 220 a 240/115/100 V, 50/60 Hz |
Tensión | De 220 a 240/115/100 V |
Vataje | 250 W |
Frecuencia | 50/60 Hz |