Learn More
Grant Instruments™ Sistema de calefacción de bloque seco, serie BTD
667.09 EUR hasta el 2024-08-31
Use el código promocional "21622" para aplicar la oferta.
Use el código promocional "21622" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Intervalo de temperatura (métrico):
Ambiente +5 °C a 100 °C
Descripción
El Grant BTD tiene una combinación de cuatro tamaños de microtubos simultáneamente, y el calentamiento rápido permite un cambio rápido de aplicación para obtener la máxima flexibilidad. El bloque de aluminio está alojado en un moldeado de plástico compacto y elegante, que es duradero, resistente y fácil de limpiar.
- Control digital de temperatura para una precisión óptima
- Intervalo de calefacción ambiente de +5 °C a 100 °C
- Potente calentador para tiempos de calentamiento rápidos: de 25 °C a 100 °C en solo 15 minutos, y de 25 °C a 37 °C en solo 4 minutos
- Estabilidad a ± 0,1 °C, uniformidad a ± 0,2 °C
- El termobloque contiene combinaciones de cuatro tamaños de microtubos simultáneamente, hasta un total de 49 tubos: 24 x 1,5/2,0 ml, 15 x 0,5 ml, 10 x 0,2 ml
- Los tubos flexibles y el rápido tiempo de calentamiento permiten un cambio rápido de la aplicación
- Práctico temporizador integral para incubaciones sensibles al tiempo
- Fabricado de plástico resistente, duradero y fácil de limpiar; diseño compacto con tamaño reducido
- Pantalla de dos líneas para un ajuste sencillo y preciso de la temperatura/hora y para controlar el estado actual durante el funcionamiento
Especificaciones
Intervalo de temperatura (métrico) | Ambiente +5 °C a 100 °C |
Tipo | Baño seco/bloque |
Para utilizar con (aplicación) | Investigación en ciencias de la vida/cáncer - Incubaciones de extracción de ADN, desnaturalización de ADN, PCR, ELISA y Western blotting, biología molecular |
Estabilidad de la temperatura | 0,1 °C |
Uniformidad de temperatura | ± 0,1 °C |
Temporizador | 1 minuto a 96 horas (incrementos 1 de minuto) |
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 230 x 210 x 110 mm |
Longitud (métrico) | 230 mm |
Altura (métrico) | 115 mm |
Peso (métrico) | 2,8 kg |