Learn More
Day Impex™ Máquina de hielo seco Dilvac™
Obtenga un bloque de hielo para laboratorio de la manera más rápida posible. La máquina de hielo seco Day Impex™ Dilvac™ es una manera compacta y segura de tener acceso inmediato al hielo seco cuando sea necesario.
Marca: Day Impex™ 300001
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Compacto y ligero
- No requiere alimentación eléctrica.
- Produce un bloque de 1 kg en menos de 2 minutos
- Conecte la unidad a un recipiente de dióxido de carbono y abra el grifo.
- Debe ser un cilindro de líquido con un sifón interno.
- Incluye instrucciones fáciles de seguir.
- NO manipule hielo seco sin guantes.
Especificaciones
Un bloque de 80 x 110 x 180 mm | |
160mm | |
160mm | |
Madera |
Con inserto de poliestireno | |
1kg | |
De 5 a 6 bloques desde el cilindro de 34 kg | |
Máquina de hielo seco |