Learn More
Cole-Parmer™ Cabinas de desecadores Dry-Keeper™
Tienda SP Scienceware Productos
Click to view available options
Altura (métrico):
50,8 cm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- El modelo vertical 08909-52 tiene tres estantes ventilados transparentes que se ajustan en 15 niveles, puerta con higrómetro de marcado y bandeja de desecante integrados
- Las cabinas de desecadores no eléctricas están disponibles en modelos horizontales, verticales o de apilamiento.
- Los modelos horizontales y verticales se han fabricado con material acrílico transparente
- Los desecadores de apilamiento de poliestireno ahumado se pueden apilar hasta una altura de cinco unidades para ahorrar espacio
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Transparente |
| Modelo de cabina | Apilamiento vertical |
| Material | Acrílico |
| Volumen (imperial) | 2,01 pies cúb. |
| Dimensiones interiores (F x An x Al) | 39,4 x 31,8 x 50,8 cm |
| Altura (métrico) | 50,8 cm |
| Fondo (métrico) | 39,4 cm |