Learn More
LABPLAS Dry Polyurethane Sani-Sponge
Synthetic polyurethane sponge for sampling surfaces.
Marca: LABPLAS KSS-61805
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- SANI-SPONGE
- Dry sponge
- Dimensions: 114 x 229 mm
- Holds: 450 mL
Especificaciones
Hygiene Sponge Sampling Kit | |
Sterile | |
Gloves |