Learn More
Welch Ilmvac™ Kit de servicio de bomba seca
Tienda Welch Ilmvac Productos
Click to view available options
Para utilizar con:
Modelos de bomba MP / MPC 101 Z, 201 E
Modelos de bomba MP / MPC 301 Z, 601 E, 301 Z
Modelos de bomba MP / MPR 060 E, 030 Z, Biovac 060, MP 101V
Modelos de bomba MP/MPC 601 T, 901 Z, 1201 E, MP 301V
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Disponible para una gama de modelos de bomba de vacío de diafragma
- Se suministran individualmente
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con | Modelos de bomba MP / MPR 060 E, 030 Z, Biovac 060, MP 101V |
| Incluye | Diafragma, válvulas y juntas tóricas. |
| Cantidad | 1/Paq. |
| Tipo | Kit de servicio |