Learn More
3M™ Esponja seca BP133ES
Esponja de celulosa sin biocidas que viene con una bolsa de muestras impresa.
Marca: 3M™ 7000042938
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- La esponja seca de 3,81 x 7,62 cm (1,5 x 3 pulg) se puede utilizar con una amplia gama de tampones y medios de enriquecimiento, así como en entornos exclusivamente secos.
- La comodidad del envase simplificado minimiza la manipulación y la preparación y reduce los residuos.
- La esponja sin biocidas no afecta a la viabilidad de los organismos.
- Bolsa de muestras imprimible de 12,70 x 22,86 cm (5 x 9 pulg) incluida para un transporte seguro y cómodo al laboratorio.
- Descontaminante mediante radiación gamma para mantener condiciones asépticas.
Especificaciones
Esponja seca | |
1,5 x 3 pulg | |
100/caja |
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.