Learn More
Velp Scientifica™ Agitador magnético metálico multiposición pintado con epoxi
Contiene 6 o 15 posiciones para vasos de precipitados con un diámetro máximo de 85 mm y 64 mm, respectivamente. El agitador magnético Velp Scientifica™ MULTISTIRRER es ideal para la termostatización de las muestras cuando se utiliza con un baño de recirculación de agua.
687.00€ - 1010.00€
Especificaciones
Velocidad | De 80 a 1500 rpm |
---|---|
Material de la placa superior | Epoxi |
Tensión | 100/240 V |
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 370 x 230 x 51,5 mm |
Altura (métrico) | 51,5 mm |
Código de producto | Marca | Capacidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10065971
|
Velp Scientifica™
F203A0177 |
6 x 400 mL |
687.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11705704
|
Velp Scientifica™
F203A0178 |
15 x 250 mL |
1010.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 24-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Contiene 6 o 15 posiciones para vasos de precipitados con un diámetro máximo de 85 mm y 64 mm, respectivamente.El agitador magnético Velp Scientifica™ MULTISTIRRER es ideal para la termostatación de las muestras cuando se utiliza con un baño de agua recirculante.
Regulación electrónica de la velocidad• Agitador
Especificaciones
De 80 a 1500 rpm | |
100/240 V | |
51,5 mm | |
50/60 Hz | |
Agitador magnético |
Epoxi | |
370 x 230 x 51,5 mm | |
230 mm | |
metálica |